4-Fluor-2,6-dinitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 61.1 EUR
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluor-2,6-dinitrophenol 98%
4-Fluor-2,6-dinitrophenol
Formel: C₆H₃FN₂O₅
Molecular Weight: 202,1 g/mol
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179333
CAS-Nummer: 364-32-9