2,4-Dinitro-5-fluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
PC3041-1G PC3041-5G PC3041-25G
APOSPC3041-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3041-1G APOSPC3041-5G APOSPC3041-25G
2,4-Dinitro-5-fluortoluol 99%
2,4-Dinitro-5-fluortoluol
Formel: C₇H₅FN₂O₄
Molecular Weight: 200.1240 g/mol
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205111
CAS-Nummer: 349-01-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable