N-Methylbistrifluoracetamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
PC3047-100G PC3047-25G
APOSPC3047-100GEA 171 EUR
APOSPC3047-100G APOSPC3047-25G
N-Methylbistrifluoracetamid 98%
N-Methylbistrifluoracetamid
Trifluoroacetylating reagent for alcohols, thiols, phenols, carboxylic acids and amides.
Formel: C₅H₃F₆NO₂
Molecular Weight: 223,07 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C
Dichte: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000412
CAS-Nummer: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II