3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Trifluoromethyl-3-azetidinol hydrochloride
PC305004-1G
PC305004-250MG
APOSPC305004-1GEA
384
EUR
APOSPC305004-1G
APOSPC305004-250MG
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formel:
C₄H₇ClF₃NO Molecular Weight: 177,551 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13248564 CAS-Nummer: 848192-96-1 |