1,4-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3053J-250MG PC3053J-10G
APOSPC3053J-250MGEA 58.2 EUR
APOSPC3053J-250MG APOSPC3053J-10G
1,4-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzol 97%
1,4-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzol
Formel: C₁₀H₈F₆O₂
Molecular Weight: 274,1597 g/mol
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042272
CAS-Nummer: 66300-61-6