2,5-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Flecainide Impurity D
PC3053N-100G PC3053N-25G PC3053N-5G
APOSPC3053N-100GEA 46.4 EUR
APOSPC3053N-100G APOSPC3053N-25G APOSPC3053N-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzoesäure 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₁₁H₈F₆O₄
Molecular Weight: 318.17 g/mol
Schmelzpunkt: 123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221424
CAS-Nummer: 35480-52-5
EINECS: 609-132-9