Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
PC3053V-25G PC3053V-5G
APOSPC3053V-25GEA 521 EUR
APOSPC3053V-25G APOSPC3053V-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formel: C₄H₄F₆O
Molecular Weight: 182.07 g/mol
Siedepunkt: 62…63 °C
Dichte: 1.404 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010604
CAS-Nummer: 333-36-8
UN: 3271
ADR: 3 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable