2',4'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2,4-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
PC3054-1G PC3054-5G
APOSPC3054-1GEA 30.6 EUR
APOSPC3054-1G APOSPC3054-5G
2',4'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 97%
2',4'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
Molecular Weight: 256,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042495
CAS-Nummer: 237069-82-8