2-Brom-2',5'-difluoracetophenon, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,5-Difluorophenacyl bromide

PC3057-25G PC3057-5G
APOSPC3057-25GEA 947 EUR
APOSPC3057-25G APOSPC3057-5G
2-Brom-2',5'-difluoracetophenon, technische Qualität
2-Brom-2',5'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅BrF₂O
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00142839
CAS-Nummer: 258513-41-6
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR