α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline

PC3058-100G PC3058-25G PC3058-250G
APOSPC3058-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3058-100G APOSPC3058-25G APOSPC3058-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molecular Weight: 229,12 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C/15mmHg
Dichte: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00074940
CAS-Nummer: 328-93-8
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR