α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)anilin
PC3060-100G PC3060-500G PC3060-1KG
APOSPC3060-100GEA 29 EUR
APOSPC3060-100G APOSPC3060-500G APOSPC3060-1KG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molecular Weight: 229,12 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/15mmHg
Dichte: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000394
CAS-Nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0