4-Aminononafluorobiphenyl 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3061-1G PC3061-250MG
APOSPC3061-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3061-1G APOSPC3061-250MG
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
4-Aminononafluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₂F₉N
Schmelzpunkt: 145…146 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671483
CAS-Nummer: 969-25-5