2,4-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
Siedepunkt: 172 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083535
CAS-Nummer: 59664-42-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR