3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3063-100G
APOSPC3063-100GEA 125 EUR
APOSPC3063-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
Molecular Weight: 242,12 g/mol
Siedepunkt: 171 °C
Dichte: 1,469 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010206
CAS-Nummer: 401-95-6