2,4-Bis(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäureamid
PC3064W-5G
PC3064W-10G
PC3064W-1G
APOSPC3064W-5GEA
120
EUR
APOSPC3064W-5G
APOSPC3064W-10G
APOSPC3064W-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzamid 97%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₉H₅F₆NO Molecular Weight: 257.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00083536 CAS-Nummer: 53130-45-3 |