3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäureamid
PC3065-25G PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3065-25G APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₅F₆NO
Molecular Weight: 257.14 g/mol
Schmelzpunkt: 161…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015511
CAS-Nummer: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7