5-Fluor-m-kresol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3069-5G PC3069-10G PC3069-1G
APOSPC3069-5GEA 49.3 EUR
APOSPC3069-5G APOSPC3069-10G APOSPC3069-1G
5-Fluor-m-kresol 97%
5-Fluor-m-kresol
Formel: C₇H₇FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115885
CAS-Nummer: 216976-31-7
UN: 3265
ADR: 8,III