α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol
PC3070-1KG PC3070-250G
APOSPC3070-1KGEA 92.8 EUR
APOSPC3070-1KG APOSPC3070-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol 99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Formel: C₈H₄F₆
Molecular Weight: 214.11 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000392
CAS-Nummer: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3 III