4-Ethoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3071-1G
PC3071-250MG
APOSPC3071-1GEA
0
EUR
APOSPC3071-1G
APOSPC3071-250MG
4-Ethoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-Ethoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08059515 CAS-Nummer: 313545-39-0 |