2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC3077-5G PC3077-10G PC3077-1G
APOSPC3077-5GEA 241 EUR
APOSPC3077-5G APOSPC3077-10G APOSPC3077-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molecular Weight: 219,9500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428511
CAS-Nummer: 312936-89-3