2-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3079-1G PC3079-5G
APOSPC3079-1GEA 0 EUR
APOSPC3079-1G APOSPC3079-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
2-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236291
CAS-Nummer: 237069-83-9