α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α,α,β,β,β-Hexafluor-p-xylol
PC3080-100G PC3080-1KG PC3080-500G
APOSPC3080-100GEA 27.7 EUR
APOSPC3080-100G APOSPC3080-1KG APOSPC3080-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol
Formel: C₈H₄F₆
Molecular Weight: 214.11 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.381 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000402
CAS-Nummer: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
UN: 1993
ADR: 3 II