2-Brom-6-fluorpyridin 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3082-25G PC3082-5G PC3082-100G
APOSPC3082-25GEA 55.1 EUR
APOSPC3082-25G APOSPC3082-5G APOSPC3082-100G
2-Brom-6-fluorpyridin 97+%
2-Bromo-6-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Siedepunkt: 162…164 °C
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095258
CAS-Nummer: 144100-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR