3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
PC3085-25G
PC3085-5G
APOSPC3085-25GEA
92.8
EUR
APOSPC3085-25G
APOSPC3085-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₆O₂S Molecular Weight: 312.62 g/mol Schmelzpunkt: 34…38 °C Flammpunkt: 108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014725 CAS-Nummer: 39234-86-1 UN: 3261 ADR: 8 II |