3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol

PC3086-100G PC3086-25G PC3086-5G
APOSPC3086-100GEA 502 EUR
APOSPC3086-100G APOSPC3086-25G APOSPC3086-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₈H₄F₆S
Molecular Weight: 246.18 g/mol
Siedepunkt: 167 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042273
CAS-Nummer: 130783-02-7
UN: 3334
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR