2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3088-1G PC3088-5G PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3088-1G APOSPC3088-5G APOSPC3088-25G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₄F₆O₂
Molecular Weight: 258,12 g/mol
Siedepunkt: 248,5 °C
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013249
CAS-Nummer: 42580-42-7