4-Brom-3-(trifluormethyl)phenol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride

PC3097-5G PC3097-25G
APOSPC3097-5GEA 65.5 EUR
APOSPC3097-5G APOSPC3097-25G
4-Brom-3-(trifluormethyl)phenol 99%
4-Brom-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095342
CAS-Nummer: 320-49-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR