3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3100-100G
PC3100-25G
PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA
77
EUR
APOSPC3100-100G
APOSPC3100-25G
APOSPC3100-500G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₃F₆N Molecular Weight: 239.12 g/mol Siedepunkt: 154…156 °C Schmelzpunkt: 16…21 °C Dichte: 1.42 Flammpunkt: 72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000379 CAS-Nummer: 27126-93-8 EINECS: 248-240-7 UN: 3276 ADR: 6.1 III |