3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(Brommethyl)-3,5-bis(trifluormethyl)benzol

PC3105-25G PC3105-500G
APOSPC3105-25GEA 43.5 EUR
APOSPC3105-25G APOSPC3105-500G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Molecular Weight: 307.03 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009905
CAS-Nummer: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 2920
ADR: 8+3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR