1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
PC3105W-25G PC3105W-100G PC3105W-5G
APOSPC3105W-25GEA 49.3 EUR
APOSPC3105W-25G APOSPC3105W-100G APOSPC3105W-5G
1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol 97%
1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃BrF₆
Molecular Weight: 293,01 g/mol
Siedepunkt: 158 °C/740mmHg
Dichte: 1,738 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074904
CAS-Nummer: 327-75-3