1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)brombenzol, 5-Brom-α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol, 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-brombenzol, 1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
PC3106-100G PC3106-25G PC3106-500G
APOSPC3106-100GEA 39.3 EUR
APOSPC3106-100G APOSPC3106-25G APOSPC3106-500G
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol 99%
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Reagent for adding inductively withdrawing substituent into precursors for carbocations, J.O.C., 1984, 49, 2608
Formel: C₈H₃BrF₆
Molecular Weight: 293.01 g/mol
Siedepunkt: 155 °C
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1.699 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000381
CAS-Nummer: 328-70-1