5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluormethyl)iodbenzol, 1-Iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzol, 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-iodbenzol, 5-Iod-α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol
PC3108-100G
PC3108-10G
PC3108-25G
APOSPC3108-100GEA
89.9
EUR
APOSPC3108-100G
APOSPC3108-10G
APOSPC3108-25G
5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol 98%
5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Formel:
C₈H₃F₆I Molecular Weight: 340.01 g/mol Siedepunkt: 62…64 °C/12mmHg Dichte: 1.919 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040837 CAS-Nummer: 328-73-4 |