1,4-Bis(trifluormethyl)-2-nitrobenzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene

PC3108W-1G PC3108W-5G
APOSPC3108W-1GEA 43.7 EUR
APOSPC3108W-1G APOSPC3108W-5G
1,4-Bis(trifluormethyl)-2-nitrobenzol 97%
1,4-Bis(trifluormethyl)-2-nitrobenzol
Formel: C₈H₃F₆NO₂
Molecular Weight: 259,11 g/mol
Siedepunkt: 70…75 °C/15mmHg
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236674
CAS-Nummer: 320-88-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR