α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-5-nitroxylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3109-100G PC3109-25G PC3109-5G
APOSPC3109-100GEA 0 EUR
APOSPC3109-100G APOSPC3109-25G APOSPC3109-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-5-nitroxylol 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-5-nitroxylol
Formel: C₈H₃F₆NO₂
Molecular Weight: 259,11 g/mol
Siedepunkt: 72 °C/760mmHg
Dichte: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000384
CAS-Nummer: 328-75-6