2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
PC3111-250MG
PC3111-1G
PC3111-5G
APOSPC3111-250MGEA
87
EUR
APOSPC3111-250MG
APOSPC3111-1G
APOSPC3111-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel:
C₁₆H₁₂F₃NO₂ Molecular Weight: 307.27 g/mol Schmelzpunkt: 193…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424486 CAS-Nummer: 502625-50-5 |