1-Isocyanato-3,5-bis(trifluormethyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
PC3115A-25G PC3115A-5G
APOSPC3115A-25GEA 281 EUR
APOSPC3115A-25G APOSPC3115A-5G
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluormethyl)benzol 97%
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₃F₆NO
Molecular Weight: 255,12 g/mol
Siedepunkt: 62 °C/2mmHg
Dichte: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013559
CAS-Nummer: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III