3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-isothiocyanatobenzol
PC3115B-100G PC3115B-25G PC3115B-5G
APOSPC3115B-100GEA 255 EUR
APOSPC3115B-100G APOSPC3115B-25G APOSPC3115B-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₃F₆NS
Molecular Weight: 271,19 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C/35mmHg
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040838
CAS-Nummer: 23165-29-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III