3',5'-Bis(trifluormethyl)propiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC3116-5G PC3116-25G PC3116-100G
APOSPC3116-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3116-5G APOSPC3116-25G APOSPC3116-100G
3',5'-Bis(trifluormethyl)propiophenon 98%
3',5'-Bis(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₁H₈F₆O
Molecular Weight: 270.17 g/mol
Siedepunkt: 72 °C/7mmHg
Dichte: 1.379 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009911
CAS-Nummer: 85068-34-4
EINECS: 285-296-1