3-Fluorbenzolsulfonamid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Fluorbenzolsulfonsäureamid

PC3117-25G PC3117-5G
APOSPC3117-25GEA 230 EUR
APOSPC3117-25G APOSPC3117-5G
3-Fluorbenzolsulfonamid 97%
3-Fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆FNO₂S
Molecular Weight: 175,18 g/mol
Schmelzpunkt: 124…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042284
CAS-Nummer: 1524-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR