4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
PC31183-100G PC31183-25G
APOSPC31183-100GEA 132 EUR
APOSPC31183-100G APOSPC31183-25G
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril 99%
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molecular Weight: 186,14 g/mol
Siedepunkt: 100 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275473
CAS-Nummer: 327-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III