2-[(3-Fluorbenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
PC31223-1G PC31223-250MG
APOSPC31223-1GEA 96 EUR
APOSPC31223-1G APOSPC31223-250MG
2-[(3-Fluorbenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyd
2-[(3-Fluorbenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₀FNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00117030
CAS-Nummer: 219539-49-8