2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
PC3128-25G PC3128-100G PC3128-5G
APOSPC3128-25GEA 78.3 EUR
APOSPC3128-25G APOSPC3128-100G APOSPC3128-5G
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Formel: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Molecular Weight: 392,67 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191833
CAS-Nummer: 145100-51-2