1H,1H,7H-Dodecafluor-1-heptanol 92%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H,1H,7H-Perfluor-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluor-1-heptanol
PC3130-500G
APOSPC3130-500GEA
198
EUR
APOSPC3130-500G
1H,1H,7H-Dodecafluor-1-heptanol 92%
1H,1H,7H-Dodecafluor-1-heptanol
Contains upto 6% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=3; Surface tension 23.8 dynes/cm@20C;
Formel:
C₇H₄F₁₂O Molecular Weight: 332,09 g/mol Siedepunkt: 169…170 °C Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1,762 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039630 CAS-Nummer: 335-99-9 EINECS: 206-406-6 |