1H,1H,7H-Dodecafluorheptylacrylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DFHA, Acrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Acrylate
PC3132-100G
PC3132-25G
APOSPC3132-100GEA
0
EUR
APOSPC3132-100G
APOSPC3132-25G
1H,1H,7H-Dodecafluorheptylacrylat 97%
1H,1H,7H-Dodecafluorheptylacrylat
Formel:
C₁₀H₆F₁₂O₂ Molecular Weight: 386.14 g/mol Siedepunkt: 197 °C Dichte: 1.581 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00080746 CAS-Nummer: 2993-85-3 EINECS: 221-064-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...