1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester
PC3132F-5G
PC3132F-25G
APOSPC3132F-5GEA
72.5
EUR
APOSPC3132F-5G
APOSPC3132F-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Prone to polymerisation, may require distillation if not used within 3 months
Formel:
C₁₁H₈F₁₂O₂ Molecular Weight: 400,17 g/mol Siedepunkt: 112 °C/40mmHg Dichte: 1,536 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080658 CAS-Nummer: 2261-99-6 |