Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
PC3132G-100G
PC3132G-25G
PC3132G-5G
APOSPC3132G-100GEA
346
EUR
APOSPC3132G-100G
APOSPC3132G-25G
APOSPC3132G-5G
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
HFPO trimer, tetramer, pentamer also available.
Formel:
C₆F₁₂O₂ Molecular Weight: 332,05 g/mol Siedepunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054657 CAS-Nummer: 2062-98-8 EINECS: 218-173-8 UN: 3265 ADR: 8,III |