1H,1H,8H,8H-Dodecafluor-1,8-octandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H,8H,8H-Perfluor-1,8-octandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluor-1,8-octandiol
PC3132L-25G PC3132L-5G
APOSPC3132L-25GEA 364 EUR
APOSPC3132L-25G APOSPC3132L-5G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluor-1,8-octandiol 98%
1H,1H,8H,8H-Dodecafluor-1,8-octandiol
Formel: C₈H₆F₁₂O₂
Molecular Weight: 362,12 g/mol
Siedepunkt: >250 °C
Schmelzpunkt: 80…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153145
CAS-Nummer: 90177-96-1