5-Chlor-2-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3142-100G PC3142-25G PC3142-5G PC3142-500G
APOSPC3142-100GEA 62.5 EUR
APOSPC3142-100G APOSPC3142-25G APOSPC3142-5G APOSPC3142-500G
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure 97%
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₄ClFO₂
Schmelzpunkt: 148…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665762
CAS-Nummer: 394-30-9