6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC31428-1G PC31428-10G
APOSPC31428-1GEA 136 EUR
APOSPC31428-1G APOSPC31428-10G
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Formel: C₉H₇FO₄
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681981
CAS-Nummer: 321309-28-8