2,4-Dimethoxy-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC31485-1G PC31485-5G
APOSPC31485-1GEA 145 EUR
APOSPC31485-1G APOSPC31485-5G
2,4-Dimethoxy-5-(trifluormethyl)anilin
2,4-Dimethoxy-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₉H₁₀F₃NO₂
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 228401-47-6